Learn More
5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-ona (dibenzosuberenona), Mikromol™
Código de producto. 30049697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049697 25 mg 25 miligramos
17903246 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049697 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0609.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5H-Dibenzo[a,d]ciclohepten-5-ona (dibenzosuberenona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one (Dibenzosuberenone)
CAS 2222-33-5
Nombres de analitos o componentes 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one (Dibenzosuberenone)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzosuberenone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
SMILES O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ona
Peso molecular (g/mol) 206.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0732 g/mol