Learn More
Dibenzosuberenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675912 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675912 100 g Frasco de plástico 100 g
1 options
Código de producto. 10675912 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112531000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzosuberenone
Nombre de nota 97%
CAS 2222-33-5
Punto de fusión 85.0°C to 91.0°C
Color Blanco a amarillo o beige
Pérdida por secado 0.5% max. (60°C) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C15H10O
Número MDL MFCD00003588
Cantidad 100 g
Sinónimo dibenzosuberenone, 5-dibenzosuberenone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 5h-dibenzo a,d 7 annulen-5-one, dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 2,3:6,7-dibenzotropone, 2,3:6,7-dibenzosuberen-4-on-1, 5h-dibenzo a,d cycloheptenone
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,toluene,chloroform,and ethyl acetate,sparingly soluble in ethanol and methanol
Clave InChI SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3C2=O
Nombre IUPAC dibenzo[1,2-a
Peso molecular (g/mol) 206.24
PubChem CID 16679
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino