Learn More
5-dibenzosuberenona, TRC
Código de producto. 30365412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365412 500 mg 500 miligramos
30354165 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417335500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one (Dibenzosuberenone)
CAS 2222-33-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H10 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzosuberenone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
SMILES O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ona
Peso molecular (g/mol) 206.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0732
Porcentaje de pureza >95