accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHFClOHO

CAS RN 220991-20-8

IUPAC Nombre: 2-{2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)amino]-5-methylphenyl}acetic acid
Sinónimos: lumiracoxib prexige prexige (novartis) C15H13ClFNO2
Peso molecular (g/mol): 293.72
Fórmula molecular: C15H13ClFNO2
InChi Key: KHPKQFYUPIUARC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(NC2=C(F)C=CC=C2Cl)C(CC(O)=O)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)