Learn More
Lumiracoxib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lumiracoxib |
| CAS | 220991-20-8 |
| Fórmula molecular | C15 H13 Cl F N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13ClFNO2/c1-9-5-6-13(10(7-9)8-14(19)20)18-15-11(16)3-2-4-12(15)17/h2-7,18H,8H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | Cc1ccc(Nc2c(F)cccc2Cl)c(CC(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2-cloro-6-fluoroanilino)-5-metilfenil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 293.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.0619 |