Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lumiracoxib
Código de producto. 15861052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15861052 250 mg 250 miligramos
15851052 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15861052 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462802500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220991-20-8
Fórmula molecular C15H13ClFNO2
Peso molecular (g/mol) 293.72
Clave InChI KHPKQFYUPIUARC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 2-{2-[(2-cloro-6-fluorofenil)amino]-5-metilfenil}acético
SMILES CC1=CC=C(NC2=C(F)C=CC=C2Cl)C(CC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lumiracoxib
Punto de fusión 139.0°C to 141.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.72