CAS RN 220439-24-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Sal citrato de hexanoato de 2-dietilaminoetilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal citrato de hexanoato de 2-dietilaminoetilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Sal citrato de hexanoato de 2-dietilaminoetilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Diethyl aminoethyl hexanoate citrate, MedChemExpress
MedChemExpress Diethyl aminoethyl hexanoate citrate is a compound that is widely used as a plant growth regulator.