Learn More
Diethyl aminoethyl hexanoate citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16405426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16405426 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16405426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112106A
MedChemExpress Diethyl aminoethyl hexanoate citrate is a compound that is widely used as a plant growth regulator.
Diethyl aminoethyl hexanoate citrate is a compound that is widely used as a plant growth regulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl aminoethyl hexanoate citrate
Forma física Solid
CAS 220439-24-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H33NO9
Sinónimo DA-6 citrate 2-Diethylaminoethyl hexanoate citrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (245.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCC(OCCN(CC)CC)=O.OC(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 407.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.46
Porcentaje de pureza 98.0%