Learn More
Sal citrato de hexanoato de 2-dietilaminoetilo, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate Citrate Salt |
| CAS | 220439-24-7 |
| Fórmula molecular | C12H25NO2 . x(C6H8O7) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(Diethylamino)ethyl Caproate Citrate Salt, DA 6 Citrate Salt, Diethyl Aminoethyl Hexanoate Citrate Salt, HKL 4 Citrate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25NO2.C6H8O7/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-11H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 407.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.2155 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?