accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHN(R)(S)

CAS RN 22031-52-3

IUPAC Nombre: (1S,5R)-6-azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one
Sinónimos: (1S,5R)-6-azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one
Peso molecular (g/mol): 111.14
Fórmula molecular: C6H9NO
InChi Key: AXDBIGNYXNSBHV-CRCLSJGQSA-N
SMILES: O=C1N[C@@H]2CCC[C@H]12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados