Learn More
6-Azabiciclo[3.2.0]heptan-7-ona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10577031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10577031 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10577031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335835000
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one
Nombre de nota 98%
CAS 22031-52-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45.0°C to 50.0°C
Color Blanco a amarillo
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H9NO
Número MDL MFCD01863277
Cantidad 500 mg
Sinónimo 6-azabicyclo 3.2.0 heptan-7-one, 6-azabicyclo 3,2,0 heptan-7-one, 6-azabicyclo 3.2.0 heptane-7-one, 6-azabicyclo 3.2.0 heptan-7-one #
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether, chloroform, methanol
Clave InChI AXDBIGNYXNSBHV-CRCLSJGQSA-N
SMILES O=C1N[C@@H]2CCC[C@H]12
Nombre IUPAC (1S,5R)-6-azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one
Peso molecular (g/mol) 111.14
PubChem CID 549320
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación