CAS RN 220000-87-3
IUPAC Nombre:
4-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
Sinónimos:
4-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
Peso molecular (g/mol):
170.6
Fórmula molecular:
C7H7ClN2O
InChi Key:
BGVBBMZMEKXUTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CNC(=O)C1=NC=CC(Cl)=C1
1
–
2
de
2
resultados
1
4-Cloro-N-metilpiridina-2-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 220000-87-3 Fórmula molecular: C7H7ClN2O Peso molecular (g/mol): 170.60 Número MDL: MFCD02185921 Clave InChI: BGVBBMZMEKXUTR-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-chloro-n-methylpicolinamide,n-methyl-4-chloropyridine-2-carboxamide,4-chloro-n-methyl-2-pyridinecarboxamide,n-methyl 4-chloropicolinamide,2-pyridinecarboxamide, 4-chloro-n-methyl,4-chloropyridine-2-carboxylic acid methylamide,4-chloro-n-methyl-pyridine-2-carboxamide,n-methyl-4-chloro-2-pyridinamide,4-chloro 2-pyridyl-n-methylcarboxamide,4-chloranyl-∼ n-methyl-pyridine-2-carboxamide PubChem CID: 1476814 Nombre IUPAC: 4-cloro-N-metilpiridina-2-carboxamida SMILES: CNC(=O)C1=NC=CC(Cl)=C1