Learn More
4-Cloro-N-metilpiridina-2-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369989 1 g 1 g
11359989 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50535.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 220000-87-3 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220000-87-3
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.60
Número MDL MFCD02185921
Clave InChI BGVBBMZMEKXUTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-methylpicolinamide, n-methyl-4-chloropyridine-2-carboxamide, 4-chloro-n-methyl-2-pyridinecarboxamide, n-methyl 4-chloropicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 4-chloro-n-methyl, 4-chloropyridine-2-carboxylic acid methylamide, 4-chloro-n-methyl-pyridine-2-carboxamide, n-methyl-4-chloro-2-pyridinamide, 4-chloro 2-pyridyl-n-methylcarboxamide, 4-chloranyl-∼ n-methyl-pyridine-2-carboxamide
PubChem CID 1476814
Nombre IUPAC 4-cloro-N-metilpiridina-2-carboxamida
SMILES CNC(=O)C1=NC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
Punto de fusión 39°C to 43°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%