Learn More
4-Cloro-N-metilpiridina-2-carboxamida (>90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| CAS | 220000-87-3 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarboxamide, 4-chloro-N-methyl- (9CI, ACI), 4-Chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide (ACI), 2-(N-Methylcarbamoyl)-4-chloropyridine, 4-Chloro-N-methylpicolinamide, 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid methylamide, N-Methyl-4-chloro-2-pyridinecarboxamide, N-Methyl-4-chloropicolinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)6-4-5(8)2-3-10-6/h2-4H,1H3,(H,9,11) |
| SMILES | CNC(=O)c1cc(Cl)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-metilpiridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 170.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0247 |