accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClHClHOONNCl

CAS RN 2192-20-3

IUPAC Nombre: 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)ethan-1-ol dihydrochloride
Sinónimos: hydroxyzine dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 447.83
Fórmula molecular: C21H29Cl3N2O2
InChi Key: ANOMHKZSQFYSBR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.OCCOCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Industry Type 
  • (2)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Color 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados