Learn More
Hydroxyzine dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Hydroxyzine dihydrochloride, a benzodiazepine antihistamine agent, acts as a orally active histamine H1-receptor and serotonin antagonist. Hydroxyzine dihydrochloride has anxiolytic effect and can be used forthe research of generalised anxiety disorder.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyzine dihydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2192-20-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H29Cl3N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 150 mg/mL (334.95 mM) |
| SMILES | ClC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N3CCN(CCOCCO)CC3.Cl.Cl |
| Mostrar más |