Learn More
Clorhidrato de hidroxizina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de hidroxizina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyzine Hydrochloride |
| CAS | 2192-20-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydroxyzine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H27 Cl N2 O2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]diethylenediamine dihydrochloride, Alamon, Atarax, Atarax P Parenteral soln., Atarax dihydrochloride, Aterax, Atranine A, Durrax, Hydroxizine chloride, Hydroxyzine dihydrochloride, Hydroxyzine hydrochloride, Hydroxyzyne hydrochloride, Neurolax, Orgatrax, QYS, Quiess, Vistaril Parenteral, Vistaril Steraject, Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8CI), 2-[2-[4-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]etanol;diclorhidrato |
| Mostrar más |