Learn More
Clorhidrato de hidroxizina, LoGiCal
Código de producto. 30463305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463305 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463305 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0852.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyzine Hydrochloride
CAS 2192-20-3
Nombres de analitos o componentes Hydroxyzine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 Cl N2 O2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]diethylenediamine dihydrochloride, Alamon, Atarax, Atarax P Parenteral soln., Atarax dihydrochloride, Aterax, Atranine A, Durrax, Hydroxizine chloride, Hydroxyzine dihydrochloride, Hydroxyzine hydrochloride, Hydroxyzyne hydrochloride, Neurolax, Orgatrax, QYS, Quiess, Vistaril Parenteral, Vistaril Steraject, Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8CI), 2-[2-[4-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]etanol;diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 447.83
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.1295 g/mol