accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(R)N(R)(R)NCH3OCH3HO(R)OH3COOOCH3(R)

CAS RN 2182-14-1

IUPAC Nombre: methyl (1R,9R,11R,12R,19R)-11-(acetyloxy)-12-ethyl-10-hydroxy-5-methoxy-8-methyl-8,16-diazapentacyclo[10.6.1.0¹,⁹.0²,⁷.0¹⁶,¹⁹]nonadeca-2,4,6,13-tetraene-10-carboxylate
Sinónimos: vindoline
Peso molecular (g/mol): 456.54
Fórmula molecular: C25H32N2O6
InChi Key: CXBGOBGJHGGWIE-MXXIQHGTSA-N
SMILES: CC[C@@]12C=CCN3CC[C@@]4([C@H]13)[C@@H](N(C)C1=CC(OC)=CC=C41)C(O)([C@@H]2OC(C)=O)C(=O)OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados