Learn More
Vindoline, TRC
Código de producto. 30137825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137825 5 mg 5 miligramos
30134751 50 mg 50 miligramos
30007185 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV4165005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2182-14-1
Fórmula molecular C25 H32 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 456.53
Sinónimo Aspidospermidine-3-carboxylic acid, 4-(acetyloxy)-6,7-didehydro-3-hydroxy-16-methoxy-1-methyl-, methyl ester, (2β,3β,4β,5α,12R,19α)- (9CI), (-)-Vindoline, Vindoline
Nombre IUPAC metilo (1R,9R,10S,11R,12R,19R)-11-acetiloxi-12-etil-10-hidroxi-5-metaxi-8-metil-8,16-diazapentaciclo[10.6.1.01,9.02,7.016,19]nonadeca-2(7),3,5,13-tetraeno-10-carboxilato
SMILES CC[C@@]12C=CCN3CC[C@@]4([C@H]13)[C@@H](N(C)c5cc(OC)ccc45)[C@](O)([C@@H]2OC(=O)C)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vindoline
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32N2O6/c1-6-23-10-7-12-27-13-11-24(19(23)27)17-9-8-16(31-4)14-18(17)26(3)20(24)25(30,22(29)32-5)21(23)33-15(2)28/h7-10,14,19-21,30H,6,11-13H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23+,24+,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.226