Learn More
Vindolina, Mikromol™
Descripción
Vindolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vindoline |
| CAS | 2182-14-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Vindoline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H32 N2 O6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32N2O6/c1-6-23-10-7-12-27-13-11-24(19(23)27)17-9-8-16(31-4)14-18(17)26(3)20(24)25(30,22(29)32-5)21(23)33-15(2)28/h7-10,14,19-21,30H,6,11-13H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12C=CCN3CC[C@]4([C@@H]13)[C@H](N(C)c5cc(OC)ccc45)[C@@](O)([C@H]2OC(=O)C)C(=O)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 456.53 |
| Cantidad | 25 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.226 g/mol |