accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SnH3CH3CH3C

CAS RN 2176-98-9

IUPAC Nombre: tetrapropylstannane
Sinónimos: tetrapropyl tin
Peso molecular (g/mol): 291.07
Fórmula molecular: C12H28Sn
InChi Key: OIQCWAIEHVRCCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC[Sn](CCC)(CCC)CCC
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)