Learn More
Tetrapropilestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetra-n-propyltin |
| CAS | 2176-98-9 |
| Fórmula molecular | C12 H28 Sn |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tetrapropyltin, TPT |
| Fórmula InChI | InChI=1S/4C3H7.Sn/c4*1-3-2;/h4*1,3H2,2H3; |
| SMILES | CCC[Sn](CCC)(CCC)CCC |
| Nombre IUPAC | tetrapropilestannano |
| Peso molecular (g/mol) | 291.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1213 |