Learn More
Tetra-n-propiltina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15472947 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15472947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071137.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-propyltin
CAS 2176-98-9
Color Incolora
Densidad 1.11 g/mL
Punto de ebullición 222°C
Olor Unpleasant
Fórmula molecular C12H28Sn
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)4Sn
Índice de refracción 1.4745
Número MDL MFCD00015196
Cantidad 10 g
Número UN UN2788
Sinónimo tetra-n-propyltin, tetrapropyltin, stannane, tetrapropyl, tin, tetrapropyl, tin tetra-n-propyl, tetra n-propyltin, tetrapropyl tin, c3h7 4sn, oiqcwaiehvrccg-uhfffaoysa
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI OIQCWAIEHVRCCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)CCC
Nombre IUPAC tetrapropilestannano
Peso molecular (g/mol) 291.07
PubChem CID 16585
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.04
Forma física Líquido