CAS RN 21655-73-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,1-Bis-(4-Bromofenilo)-2,2-dicloroetileno, TRC
CAS: 21655-73-2 Fórmula molecular: C14 H8 Br2 Cl2 Peso molecular (g/mol): 406.93 Sinónimo: 2,2-Bis(p-bromophenyl)-1,1-dichloroethene,p,p'-DDE dibromide,p,p'-DDBrE Nombre IUPAC: 1-bromo-4-[1-(4-bromofenil)-2,2-dicloroetil]benceno SMILES: ClC(=C(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2)Cl