Learn More
1,1-Bis-(4-Bromofenilo)-2,2-dicloroetileno, TRC
Código de producto. 30180000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180000 50 mg 50 miligramos
30179871 100 mg 100 miligramos
30179864 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB55892050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21655-73-2
Fórmula molecular C14 H8 Br2 Cl2
Peso molecular (g/mol) 406.93
Sinónimo 2,2-Bis(p-bromophenyl)-1,1-dichloroethene, p,p'-DDE dibromide, p,p'-DDBrE
Nombre IUPAC 1-bromo-4-[1-(4-bromofenil)-2,2-dicloroetil]benceno
SMILES ClC(=C(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromo-DDE
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Br2Cl2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.837