accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3MgBr

CAS RN 21450-64-6

IUPAC Nombre: magnesium(2+) 2,6-dimethylbenzen-1-ide bromide
Sinónimos: magnesium(2+) 2,6-dimethylbenzen-1-ide bromide
Peso molecular (g/mol): 209.37
Fórmula molecular: C8H9BrMg
InChi Key: DCQJQVFIEFMTTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].CC1=CC=CC(C)=[C-]1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados