Learn More
Bromuro de 2,6-dimetilfenilmagnesio, 0,5 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400816 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15400816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54138.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 21450-64-6
Fórmula molecular C8H9BrMg
Número MDL MFCD00192083
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, biguvduzgajwqk-uhfffaoysa-m, 2,6-dimethylphenymagnesium bromide, bromo 2,6-dimethylphenyl magnesium, 2,6-dimethyl-phenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenyl magnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
Clave InChI BIGUVDUZGAJWQK-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[Mg]Br
Nombre IUPAC bromo(2,6-dimethylphenyl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 209.37
PubChem CID 4517616
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M en 2-MeTHF