Learn More
2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11935981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100mL; AcroSeal glass bottle
Código de producto.
11935981 100mL; AcroSeal glass bottle
1 options
Código de producto. 11935981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436061000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 21450-64-6, 109-99-9
% mín. CAS 19.93, 76.92
% máx. CAS 23.08, 80.07
Cantidad 100mL
Fórmula molecular C8H9BrMg
Temperatura de inflamación −19°C
Sinónimo 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, biguvduzgajwqk-uhfffaoysa-m, 2,6-dimethylphenymagnesium bromide, bromo 2,6-dimethylphenyl magnesium, 2,6-dimethyl-phenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenyl magnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI DCQJQVFIEFMTTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=[C-]C(=CC=C1)C.[Mg+2].[Br-]
Nombre IUPAC magnesium;1,3-dimethylbenzene-2-ide;bromide
Peso molecular (g/mol) 209.369
PubChem CID 4517616
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.37
Envase AcroSeal™ Glass Bottle
Gravedad específica 0.998
Densidad 0.9980g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.