accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(R)(S)(S)(S)FO(S)H3C(R)F(S)OH(S)H3C(R)HOOHO

CAS RN 2135-17-3

IUPAC Nombre: (1R,2R,3aS,3bS,5S,9aS,9bR,10S,11aS)-5,9b-difluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Sinónimos: flumethasone flumethasonum 6α-fluorodexamethasone flumethason aniprime fluorodexamethasone cortexilar 氟米松 anaprime flucorticin
Peso molecular (g/mol): 410.46
Fórmula molecular: C22H28F2O5
InChi Key: WXURHACBFYSXBI-GQKYHHCASA-N
SMILES: C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Peso molecular (g/mol) 
  • (7)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados