Learn More
Flumethasone, MedChemExpress
Código de producto. 16498576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498576 100 mg 100 miligramos
16479875 250 mg 250 miligramos
16414537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1051
MedChemExpress Flumethasone is a corticosteroid for topical use, in combination with Clioquinol for the treatment of otitis externa and otomycosis.
Flumethasone is a corticosteroid for topical use, in combination with Clioquinol for the treatment of otitis externa and otomycosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumethasone
CAS 2135-17-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28F2O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Flumetasone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (243.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 410.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.45
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation