Learn More
6alfa,9-difluoro-11beta,17,21-trihidroxi-16alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona (flumetasona), Mikromol™
Descripción
6alfa,9-difluoro-11beta,17,21-trihidroxi-16alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona (flumetasona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6alpha,9-Difluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Flumetasone) |
| CAS | 2135-17-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 6alpha,9-Difluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Flumetasone) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H28 F2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flumetasone Pivalate Imp. A (EP), 6alpha,9-Difluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Flumetasone, CCI 10013, GSK882497A, GSK862160A, GR243799X (21-oxidised flumethasone), CCI2857 (16-ß-methyl flumethasone), CCI10013, GSK495752A + CCI847, GW868300X (6-ß-fluoroflumethasone), GR164061X (9,11 epoxy flumethasone), GSK525421A (4-fluoro-6-des flumethasone), GSK1322629A, GSK657491A (hydroxyacid-17-formate), GR60001X (flumethasone acetate), 6-des-fluoro flumethasone, Flumethasone, 1,2-saturated flumethasone, Flumetasone Pivalate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,11,13-14,16-17,25,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |