CAS RN 211914-50-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Sal de clorhidrato de éster etílico de Dagatrán, TRC
CAS: 211914-50-0 Fórmula molecular: C27 H29 N7 O3 . Cl H Peso molecular (g/mol): 536.03 Sinónimo: β-Alanine, N-[[2-[[[4-(aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, monohydrochloride (9CI),Dabigatran Ethyl Ester Monohydrochlorid Nombre IUPAC: etil 3-[[2-[(4-carbamimidoilanilino)metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonil]-piridina-2-ilamino]propanoato; Cloruro SMILES: Cl.CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=N)N)n2C)c4ccccn4
2
Dabigatran ethyl ester hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Dabigatran ethyl ester hydrochloride is a potent inhibitor of ribosyldihydronicotinamide dehydrogenase (NQO2) with an IC50 value of 0.8 μM and a thrombin inhibitor.