Learn More
Dabigatran ethyl ester hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Dabigatran ethyl ester hydrochloride is a potent inhibitor of ribosyldihydronicotinamide dehydrogenase (NQO2) with an IC50 value of 0.8 μM and a thrombin inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dabigatran ethyl ester hydrochloride |
| CAS | 211914-50-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H30ClN7O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.28 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (9.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC(C1=CC=C(NCC2=NC3=CC(C(N(CCC(OCC)=O)C4=CC=CC=N4)=O)=CC=C3N2C)C=C1)=N.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 536.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 536.03 |
| Mostrar más |