Learn More
Sal de clorhidrato de éster etílico de Dagatrán, TRC
Código de producto. 30136101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136101 250 mg 250 miligramos
30133495 100 mg 100 miligramos
17992055 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD100135250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211914-50-0
Fórmula molecular C27 H29 N7 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 536.03
Sinónimo β-Alanine, N-[[2-[[[4-(aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Dabigatran Ethyl Ester Monohydrochlorid
Nombre IUPAC etil 3-[[2-[(4-carbamimidoilanilino)metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonil]-piridina-2-ilamino]propanoato; Cloruro
SMILES Cl.CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=N)N)n2C)c4ccccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabigatran ethyl ester hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29N7O3.ClH/c1-3-37-25(35)13-15-34(23-6-4-5-14-30-23)27(36)19-9-12-22-21(16-19)32-24(33(22)2)17-31-20-10-7-18(8-11-20)26(28)29;/h4-12,14,16,31H,3,13,15,17H2,1-2H3,(H3,28,29);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.2099
Porcentaje de pureza >95%