accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3OOHOH3CHO

CAS RN 211110-63-3

IUPAC Nombre: 2-(4-{[4-hydroxy-3-(propan-2-yl)phenyl]methyl}-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Sinónimos: 4-[(4-hydroxy-3-isopropylphenyl)methyl]-3,5-dimethylphenoxyacetic acid
Peso molecular (g/mol): 328.41
Fórmula molecular: C20H24O4
InChi Key: QNAZTOHXCZPOSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C1=CC(CC2=C(C)C=C(OCC(O)=O)C=C2C)=CC=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados