Learn More
GC 1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GC 1 |
| CAS | 211110-63-3 |
| Fórmula molecular | C20H24O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[[4-Hydroxy-3-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3,5-dimethylphenoxy]acetic Acid, QRX 431, Sobetirome, [3,5-Dimethyl-4-(4-hydroxy-3-isopropylbenzyl)phenoxy]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O4/c1-12(2)17-9-15(5-6-19(17)21)10-18-13(3)7-16(8-14(18)4)24-11-20(22)23/h5-9,12,21H,10-11H2,1-4H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC(C)c1cc(Cc2c(C)cc(OCC(=O)O)cc2C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-[(4-hidroxi-3-propan-2-ilfenil)metil]-3,5-dimetilfenoxi]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 328.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.1675 |