Learn More
Sobetirome, MedChemExpress
Description
Sobetirome (GC-1) is a thyroid hormone receptor β (TRβ)-specific agonist which bind selectively to TRβ-1 with an EC50 of 0.16 μM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sobetirome |
| CAS | 211110-63-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H24O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | GC-1 QRX-431 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)COC1=CC(C)=C(CC2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2)C(C)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 328.4 |
| Show More |