accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NN

CAS RN 20970-75-6

IUPAC Nombre: 3-methylpyridine-2-carbonitrile
Sinónimos: 3-methylpyridine-2-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 118.14
Fórmula molecular: C7H6N2
InChi Key: WBXZCDIZXWDPBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CN=C1C#N
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados