Learn More
3-metilpicolinonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylpicolinonitrile |
| CAS | 20970-75-6 |
| Fórmula molecular | C7H6N2 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-9-7(6)5-8/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccnc1C#N |
| Peso molecular (g/mol) | 118.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0531 |