Learn More
2-Ciano-3-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398766 100 g 100 g
11378766 5 g 5 g
11388766 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19456.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20970-75-6 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20970-75-6
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.139
Número MDL MFCD00190585
Clave InChI WBXZCDIZXWDPBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-3-methylpyridine, 3-methylpicolinonitrile, 2-cyano-3-methyl pyridine, 3-methyl-2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, methyl, 3-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-3-methyl-pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 3-methyl, 2-cyano-3-methylpyridine 2-cyano-3-picoline, 2-cyano-3-picoline
PubChem CID 819928
Nombre IUPAC 3-metilpiridina-2-carbonitrilo
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-3-methylpyridine
Punto de fusión 84°C to 87°C
Punto de ebullición 141°C (38 mmHg)
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Beilstein 112001
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%