CAS RN 20880-67-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
p-Hidroxipenicilina V (~90%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[[2-(4-hidroxifenoxi)acetil]amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico (4-hidroxifenoximetilpenicilina), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3
p-Hidroxipenicilina V (~90%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.