Learn More
p-Hidroxipenicilina V (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin |
| CAS | 20880-67-5 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O6 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[2-(p-hydroxyphenoxy)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo- (6CI,8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (2S,5R,6R)-6-[[2-(4-Hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (4-Hydroxyphenoxy)methylpenicillin, (p-Hydroxyphenoxy)methylpenicillin, 4-Hydroxypenicillin V, p-Hydroxypenicillin V, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(21)11(14(18)25-16)17-10(20)7-24-9-5-3-8(19)4-6-9/h3-6,11-12,14,19H,7H2,1-2H3,(H,17,20)(H,22,23)/t11-,12+,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,5R,6R)-6-[[2-(4-hidroxifenoxi)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 366.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.0886 |