Learn More
Ácido (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[[2-(4-hidroxifenoxi)acetil]amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico (4-hidroxifenoximetilpenicilina), Mikromol™
Código de producto. 30052272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052272 25 mg 25 miligramos
30050636 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052272 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0026.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[[2-(4-hidroxifenoxi)acetil]amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico (4-hidroxifenoximetilpenicilina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin
CAS 20880-67-5
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H18 N2 O6 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. D (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. D (EP), (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylicAcid, 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity D, Phenoxymethylpenicillin Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(21)11(14(18)25-16)17-10(20)7-24-9-5-3-8(19)4-6-9/h3-6,11-12,14,19H,7H2,1-2H3,(H,17,20)(H,22,23)/t11-,12+,14-/m1/s1
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[2-(4-hidroxifenoxi)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 366.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0886 g/mol