accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NNH2NOHOOHO(E)

CAS RN 2079-89-2

IUPAC Nombre: (2E)-but-2-enedioic acid; bis(3-aminopropanenitrile)
Sinónimos: fumaric acid; bis(β aminopropionitrile)
Peso molecular (g/mol): 256.26
Fórmula molecular: C10H16N4O4
InChi Key: NYMXYZMHOZAPHQ-SEPHDYHBSA-N
SMILES: NCCC#N.NCCC#N.OC(=O)\C=C\C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
  • (3)
Forma física 
  • (3)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)