Learn More
3-Aminopropionitrile fumarate (2:1), MedChemExpress
Código de producto. 16415126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16415126 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16415126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107829
MedChemExpress 3-Aminopropionitrile fumarate (2:1) is a lathyrogen which inhibits crosslinking of collagen.
3-Aminopropionitrile fumarate (2:1) is a lathyrogen which inhibits crosslinking of collagen.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropionitrile fumarate (2:1)
CAS 2079-89-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H4O4.2C3H6N2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Di-β-aminopropionitrile fumarate β-Aminopropionitrile fumarate β-Ammoniumpropionitrile hemifumarate
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (487.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCC#N.OC(/C=C/C(O)=O)=O.NCCC#N
Peso molecular (g/mol) 256.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder