Learn More
Fumarato de 3-aminopropionitrilo (2:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopropionitrile Fumarate (2:1) |
| CAS | 2079-89-2 |
| Fórmula molecular | C10H16N4O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 3-Amino-propanenitrile (2E)-2-Butenedioate (2:1), Fumaric acid salt with 3-aminopropionitrile, 3-Amino-propanenitrile (E)-2-Butenedioate (2:1), 3-Amino-propionitrile Fumarate (2:1), 3-Aminopropionitrile fumarate (2:1), Di-beta-aminopropionitrile fumarate, beta-Aminopropionitrile fumarate, beta-Ammoniumpropionitrile hemifumarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O4.2C3H6N2/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*4-2-1-3-5/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1-2,4H2/b2-1+;; |
| SMILES | NCCC#N.NCCC#N.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-aminopropanonitrilo; ácido (E)-but-2-enedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 256.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1172 |