Learn More
Fumarato de 3-aminopropionitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407126 5 g 5 g
11417126 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11407126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25440.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2079-89-2 | (NH2CH2CH2CN)2·HO2CCH=CHCO2H
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2079-89-2
Fórmula molecular (NH2CH2CH2CN)2·HO2CCH=CHCO2H
Número MDL MFCD00078321
Sinónimo Bis(3-aminopropionitrile) fumarate; 2-Cyanoethylamine hemifumarate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropionitrile fumarate
Punto de fusión ∼177°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 3573532
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.26
Porcentaje de pureza ≥98%