accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3ON

CAS RN 206261-63-4

IUPAC Nombre: 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Sinónimos: 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Peso molecular (g/mol): 190.25
Fórmula molecular: C11H14N2O
InChi Key: DFZYVQTZWFEMTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados