Learn More
2-[2-(Dimetilamino)etoxi]benzonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10102844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10102844 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10102844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC51316DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
CAS 206261-63-4
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H14N2O
Número MDL MFCD08690291
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-2-dimethylamino ethoxy benzonitrile, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzonitrile, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzonitrile, benzonitrile,2-2-dimethylamino ethoxy, 2-2-dimethylamino ethoxy benzenecarbonitrile
Clave InChI DFZYVQTZWFEMTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C#N
Nombre IUPAC 2-[2-(dimetilamino)etoxi]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 190.246
PubChem CID 10330161
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97%